2-Amino-6-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1071Q-100G PC1071Q-1KG PC1071Q-500G
APOSPC1071Q-100GEA 0 EUR
APOSPC1071Q-100G APOSPC1071Q-1KG APOSPC1071Q-500G
2-Amino-6-fluorobenzonitrilo 98%
2-Amino-6-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅FN₂
Pto. de fusión: 125…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015477
Núm. CAS: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III