2-Fluoro-6-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-α-α,6-Tetrafluoro-o-toluidina
PC1071R-1G PC1071R-5G PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1071R-1G APOSPC1071R-5G APOSPC1071R-25G
2-Fluoro-6-(trifluorometil)anilina 98%
2-Fluoro-6-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C
Densidad: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00061242
Núm. CAS: 144851-61-6
UN: 1993
ADR: 3 III