4-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1072-100G
PC1072-25G
PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA
55.1
EUR
APOSPC1072-100G
APOSPC1072-25G
APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina 98%
4-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina
Formula:
C₇H₅F₄N Pto. Ebullición: 70…72 °C/18mmHg Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1,38 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007831 Núm. CAS: 393-39-5 EINECS: 206-886-7 |