2-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-α-α,2-Tetrafluoro-m-toluidina
PC1073-10G PC1073-25G PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA 33.5 EUR
APOSPC1073-10G APOSPC1073-25G APOSPC1073-100G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C
Densidad: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00061241
Núm. CAS: 123973-25-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III