Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
PC10732-1G PC10732-25G PC10732-5G PC10732-100G
APOSPC10732-1GEA 20.5 EUR
APOSPC10732-1G APOSPC10732-25G APOSPC10732-5G APOSPC10732-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formula: CHF₃O₂S
MW: 156.05 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092989
Núm. CAS: 2926-29-6