(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10734-1G PC10734-5G
APOSPC10734-1GEA 150 EUR
APOSPC10734-1G APOSPC10734-5G
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I)
Formula: C₃₁H₂₃CuF₃N₂P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28386111
Núm. CAS: 1334890-93-5