2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1074-100G PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-100GEA 42.2 EUR
APOSPC1074-100G APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina 97%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
Pto. Ebullición: 79…81 °C/20mmHg
Densidad: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007653
Núm. CAS: 535-52-4