3-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-α-α,5-Tetrafluoro-m-toluidina
PC1075-5G PC1075-25G
APOSPC1075-5GEA 33.5 EUR
APOSPC1075-5G APOSPC1075-25G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina 98%
3-Fluoro-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061315
Núm. CAS: 454-67-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III