4-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-α-α,4-Tetrafluoro-m-toluidina
PC1076-500G PC1076-100G PC1076-1KG
APOSPC1076-500GEA 174 EUR
APOSPC1076-500G APOSPC1076-100G APOSPC1076-1KG
4-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina 98%
4-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Pto. Ebullición: 207…208 °C
Densidad: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007834
Núm. CAS: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7