2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Aminomethyl)-3-fluoroaniline
PC1076C-1G
PC1076C-25G
PC1076C-5G
APOSPC1076C-1GEA
72.5
EUR
APOSPC1076C-1G
APOSPC1076C-25G
APOSPC1076C-5G
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
2-Amino-6-fluorobenzylamine
Formula:
C₇H₉FN₂ MW: 140.16 g/mol Pto. Ebullición: 78…80 °C/1mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042483 Núm. CAS: 175277-93-7 UN: 2735 ADR: 8 III |