4-Amino-3-fluorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
PC1076J-25G PC1076J-5G
APOSPC1076J-25GEA 34.8 EUR
APOSPC1076J-25G APOSPC1076J-5G
4-Amino-3-fluorofenol
4-Amino-3-fluorofenol
Formula: C₆H₆FNO
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077452
Núm. CAS: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III