3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1076O-1G PC1076O-250MG PC1076O-500MG PC1076O-2.5G
APOSPC1076O-1GEA 163 EUR
APOSPC1076O-1G APOSPC1076O-250MG APOSPC1076O-500MG APOSPC1076O-2.5G
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₉FN₂O
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067803
Núm. CAS: 175135-64-5