2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1076Y-1G PC1076Y-25G PC1076Y-5G
APOSPC1076Y-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1076Y-1G APOSPC1076Y-25G APOSPC1076Y-5G
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄F₃N₃O
MW: 179,1 g/mol
Pto. de fusión: 288…292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068093
Núm. CAS: 1513-69-5