3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1076Z-1G PC1076Z-250MG
APOSPC1076Z-1GEA 81.2 EUR
APOSPC1076Z-1G APOSPC1076Z-250MG
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluoride
Formula: C₁₀H₁₃F₃N₂
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084879
Núm. CAS: 175277-91-5