2-Amino-4-(trifluorometil)bencenotiol, clorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
PC1077-25G PC1077-5G
APOSPC1077-25GEA 575 EUR
APOSPC1077-25G APOSPC1077-5G
2-Amino-4-(trifluorometil)bencenotiol, clorhidrato 97%
2-Amino-4-(trifluorometil)bencenotiol, clorhidrato
Formula: C₇H₇ClF₃NS
Pto. de fusión: 186…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042600
Núm. CAS: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
UN: 1759
ADR: 8,II