5-(Trifluorometil)-o-anísidina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Trifluorometil)-2-anísidina, 2-Metoxi-5-(trifluorometil)anilina, 5-(Trifluorometil)-2-metoxianilina
PC1077Y-25G
PC1077Y-5G
PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA
26.1
EUR
APOSPC1077Y-25G
APOSPC1077Y-5G
APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluorometil)-o-anísidina
5-(Trifluorometil)-o-anísidina
Formula:
C₈H₈F₃NO MW: 191.15 g/mol Pto. Ebullición: 230 Pto. de fusión: 56…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042486 Núm. CAS: 349-65-5 |