3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1078-1G PC1078-25G PC1078-5G
APOSPC1078-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1078-1G APOSPC1078-25G APOSPC1078-5G
3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina 98%
3-Bromo-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226.00 g/mol
Pto. Ebullición: 65…66 °C/19mmHg
Pto. de fusión: 44…46 °C
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972700
Núm. CAS: 436799-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III