N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
PC1079E-1G
PC1079E-250MG
PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA
133
EUR
APOSPC1079E-1G
APOSPC1079E-250MG
APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formula:
C₇H₈F₃N₃ MW: 191,16 g/mol Pto. de fusión: 99…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068119 Núm. CAS: 172648-55-4 |