4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina 95%
4-Nitro-2-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007365
Núm. CAS: 121-01-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III