Ácido 3-fluoroantranilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 0 EUR
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
Ácido 3-fluoroantranilico
Ácido 3-fluoroantranilico
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. de fusión: 185…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569395
Núm. CAS: 825-22-9