2-Nitro-4-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Nitro-α-α-α-trifluoro-p-toluidina
PC1090-1G PC1090-10G
APOSPC1090-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G
2-Nitro-4-(trifluorometil)anilina 97%
2-Nitro-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Pto. de fusión: 105…109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007155
Núm. CAS: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III