2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1092-1G PC1092-25G PC1092-5G
APOSPC1092-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1092-1G APOSPC1092-25G APOSPC1092-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído 98%
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115886
Núm. CAS: 886497-81-0