2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC1093-5G
APOSPC1093-5GEA 453 EUR
APOSPC1093-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115889
Núm. CAS: 344411-08-1