4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluidina
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina 98%
4-Nitro-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.12 g/mol
Pto. de fusión: 125…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014717
Núm. CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6