2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1095-1G PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA 232 EUR
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115890
Núm. CAS: 86256-24-8
UN: 3265
ADR: 8,II