2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1097-5G PC1097-10G PC1097-1G
APOSPC1097-5GEA 89.9 EUR
APOSPC1097-5G APOSPC1097-10G APOSPC1097-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
MW: 205,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115894
Núm. CAS: 886498-08-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III