Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
PC1098-1G PC1098-25G PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1098-1G APOSPC1098-25G APOSPC1098-5G
Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico 99%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Pto. de fusión: 181…187 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007647
Núm. CAS: 944-43-4
EINECS: 213-409-6