3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1099G-25G PC1099G-5G
APOSPC1099G-25GEA 475 EUR
APOSPC1099G-25G APOSPC1099G-5G
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077453
Núm. CAS: 119385-80-7