2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1100-1G PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA 232 EUR
APOSPC1100-1G APOSPC1100-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115892
Núm. CAS: 886497-98-9