2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
PC1100A-1G PC1100A-250MG PC1100A-5G
APOSPC1100A-1GEA 313 EUR
APOSPC1100A-1G APOSPC1100A-250MG APOSPC1100A-5G
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formula: C₄H₆F₃NO₂
MW: 157,09 g/mol
Pto. de fusión: 260…265 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041417
Núm. CAS: 15959-93-0