(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1100B-1G PC1100B-5G
APOSPC1100B-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1100B-1G APOSPC1100B-5G
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formula: C₄H₆F₃NO₂
MW: 157,09 g/mol
Pto. de fusión: 184…190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041413
Núm. CAS: 584-20-3