Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1100BD-1G PC1100BD-25G PC1100BD-5G
APOSPC1100BD-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1100BD-1G APOSPC1100BD-25G APOSPC1100BD-5G
Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Pto. de fusión: 168…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205143
Núm. CAS: 175278-22-5