2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
PC1100C-1G
APOSPC1100C-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1100C-1G
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 97%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formula:
C₈H₅F₃N₂OS MW: 234,20 g/mol Pto. de fusión: 114…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210213 Núm. CAS: 1744-22-5 EINECS: 605-724-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)