Ácido 5-amino-α-α-α-trifluoro-m-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1100CD-100G PC1100CD-25G PC1100CD-5G
APOSPC1100CD-100GEA 503 EUR
APOSPC1100CD-100G APOSPC1100CD-25G APOSPC1100CD-5G
Ácido 5-amino-α-α-α-trifluoro-m-toluico 97%
Ácido 5-amino-α-α-α-trifluoro-m-toluico
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 141…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236641
Núm. CAS: 328-68-7