7-Amino-4-(trifluorometil)-2-benzopirona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
PC1100CF-10G PC1100CF-1G PC1100CF-5G
APOSPC1100CF-10GEA 142 EUR
APOSPC1100CF-10G APOSPC1100CF-1G APOSPC1100CF-5G
7-Amino-4-(trifluorometil)-2-benzopirona 99%
7-Amino-4-(trifluorometil)-2-benzopirona
Useful intermediate for the synthesis of substrates used in fluorometric assay of proteolytic enzymes; Anal. Biochem.,70,258 (1976)
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
MW: 229.16 g/mol
Pto. de fusión: 221…223 °C
Densidad: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006858
Núm. CAS: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1