3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Morpholinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline, 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100D-1G PC1100D-250MG
APOSPC1100D-1GEA 27.7 EUR
APOSPC1100D-1G APOSPC1100D-250MG
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluoride
Formula: C₁₁H₁₃F₃N₂O
Pto. de fusión: 127…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042160
Núm. CAS: 784-57-6