2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G
PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA
29
EUR
APOSPC1100E-1G
APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₁₂H₁₅F₃N₂ MW: 244.26 g/mol Pto. de fusión: 41…43 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042161 Núm. CAS: 1496-40-8 |