3-Amino-4-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 58 EUR
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluorometil)piridina 97%
3-Amino-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Pto. Ebullición: 63 °C/1.5mmHg
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173960
Núm. CAS: 175204-80-5