2-Amino-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
PC1100J-1G PC1100J-25G PC1100J-5G
APOSPC1100J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1100J-1G APOSPC1100J-25G APOSPC1100J-5G
2-Amino-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol 98%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₃H₂F₃N₃S
MW: 169,13 g/mol
Pto. de fusión: 225…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003109
Núm. CAS: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2