(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC110117-1G PC110117-250MG
APOSPC110117-1GEA 174 EUR
APOSPC110117-1G APOSPC110117-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂FO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 541528-45-4
UN: 3261
ADR: 8,III