Hexafluorogermanato (IV) de amonio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ammonium hexafluorogermanate
PC1102-25G PC1102-5G
APOSPC1102-25GEA 285 EUR
APOSPC1102-25G APOSPC1102-5G
Hexafluorogermanato (IV) de amonio 99%
Hexafluorogermanato (IV) de amonio
Formula: H₈F₆GeN₂
MW: 222.68 g/mol
Pto. de fusión: 380 °C
Densidad: 2.564
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010880
Núm. CAS: 16962-47-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III