Hexafluorofosfato de amonio 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1102G-100G PC1102G-25G PC1102G-500G
APOSPC1102G-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1102G-100G APOSPC1102G-25G APOSPC1102G-500G
Hexafluorofosfato de amonio 99,5%
Hexafluorofosfato de amonio
  • Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Formula: H₄F₆NP
Densidad: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064642
Núm. CAS: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,II