Amonio hexafluorosilicato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Amonio hexafluorosilicato
PC1103-1KG
APOSPC1103-1KGEA 183 EUR
APOSPC1103-1KG
Amonio hexafluorosilicato 98%
Amonio hexafluorosilicato
Formula: H₈F₆N₂Si
MW: 178.15 g/mol
Densidad: 2.011 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010887
Núm. CAS: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00529