3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1105-1G
APOSPC1105-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1105-1G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458004
Núm. CAS: 85366-66-1