4-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1109-25G PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA 212 EUR
APOSPC1109-25G APOSPC1109-5G
4-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo 97%
4-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116335
Núm. CAS: 191014-55-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III