Tetrafluoroborato de amonio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1110-100G
PC1110-25G
PC1110-500G
APOSPC1110-100GEA
24.8
EUR
APOSPC1110-100G
APOSPC1110-25G
APOSPC1110-500G
Tetrafluoroborato de amonio 98%
Tetrafluoroborato de amonio
Formula:
H₄BF₄N Pto. de fusión: 230 °C Densidad: 1,871 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06245785 Núm. CAS: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 UN: 3260 ADR: 8,III |