5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC11103-1G PC11103-5G
APOSPC11103-1GEA 21.9 EUR
APOSPC11103-1G APOSPC11103-5G
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09842440
Núm. CAS: 875781-15-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR