Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-bromo-4-(trifluorometil)benzoico
PC11107-5G
APOSPC11107-5GEA 63.8 EUR
APOSPC11107-5G
Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico 97+%
Ácido 2-bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluico
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368837
Núm. CAS: 328-89-2
EINECS: 206-339-2