2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
PC11108-5G PC11108-25G PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA 23.2 EUR
APOSPC11108-5G APOSPC11108-25G APOSPC11108-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659467
Núm. CAS: 35764-15-9