2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11109-25G PC11109-5G
APOSPC11109-25GEA 195 EUR
APOSPC11109-25G APOSPC11109-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Pto. Ebullición: 229 °C
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835101
Núm. CAS: 85118-24-7